Support pour burettes
Socle avec bras de soutien de burette (Lר : 505×12 mm), 210×155 mm, Burettes compactes automatiques
N° de catalogue BRND23882
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
PP (socle) et acier inoxydable (tige support)
- Socle (L×l : 210×155 mm) avec pieds en caoutchouc permettant de réduire les glissements et de protéger la paillasse. Tige support (Lר : 505×12 mm) fabriquée en acier inoxydable.
Spécifications
- Pour:Burettes compactes automatiques
- Désignation:Socle avec bras de soutien de burette (Lר : 505×12 mm)
- L×l:210×155 mm