n-Hexane
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTHT861.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Numéro CAS:110-54-3
- Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
- Numéro MDL:MFCD00009520
- Poids moléculaire:86.18 g/mol
- Index Merck:13,04712
- Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–94,3 °C
- Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–22 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L