n-Hexane
n-Hexane
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
n-Hexane
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
n-Hexane
4 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Numéro CAS:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009520
  • Poids moléculaire:86.18 g/mol
  • Index Merck:13,04712
  • Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–94,3 °C
  • Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–22 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 49.10
    SFr. 49.10
    1 * 1 L
       SFr. 49.10
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 97.80
    SFr. 97.80
    1 * 2,5 L
       SFr. 97.80
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 318.00
    SFr. 318.00
    1 * 10 L
       SFr. 318.00
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 630.00
    SFr. 630.00
    1 * 25 L
       SFr. 630.00
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource