ContactUsLinkComponent
n-Hexane matériaux de référence certifiés (ISO 17034)
Flammable
Health
Irritant
Environment
n-Hexane matériaux de référence certifiés (ISO 17034)
Catalog # EHERC14195500
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Irritant
Environment
n-Hexane matériaux de référence certifiés (ISO 17034)
Catalog # EHERC14195500
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • Seq:
    2070
Specifications
About this item
 :
 :86.18 g/mol
Merck Index:13,04712
Boiling Pt:69 °C (1013 hPa)
Density:0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–22 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:110-54-3
 :92112-69-1
Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL Number:MFCD00009520