n-Hexane 97% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Codice catalogo ACRO327890010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.01 % (Coulometric)
- GC:≥96 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity:≤0.002 %
- Chloride (Cl):≤2 ppm
- Arsenic (As):≤10 ppb
- Barium (Ba):≤20 ppb
- Copper (Cu):≤10 ppb
- Iron (Fe):≤50 ppb
- Heavy metals (as Pb):≤1 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:86.18 g/mol
IndexMerck:13,04712
Punto di ebollizione:69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–95 °C
Densità:0,659 g/cm³
Punto di infiammabilità:–22 °C
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Numero CAS:110-54-3
:92112-69-1
Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numero MDL:MFCD00009520