ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Catalog # 9177-68
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
undefined
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Catalog # 9177-68
Anbieter:  Avantor
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm:
    ≤0.10
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm:
    ≤0.40
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:
    ≤197
  • Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission:
    ≤0.2 ppb
  • Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities:
    ≤1.0 ppb
  • Assay (by GC, corrected for water):
    ≥99.0 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤2.0 ppm
  • Substances Darkened by H₂SO₄:
    Passes Test
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤0.01 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :100.20 g/mol
Merck-Index:13,04679
Siedepunkt:98,4 °C (1013 hPa)
Dichte:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:–4 °C
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
CAS-Nummer:142-82-5
Formel:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL-Nummer:MFCD00009544