ContactUsLinkComponent
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
  108073J
 :  
undefined
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
  108073J
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Assay (calculated on anhydrous):
    Min. 99 %
  • Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous):
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Insolubility in water:
    Max. 30 ppm
  • Loss on drying (100°C):
    Max. 1.5 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • PO4 (Phosphate):
    Max. 10 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 1 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 2 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 5 ppm
  • Absorbance (220-350 nm) (3 %):
    Max. 0.1
 :
 :288.38 g/mol
 :14,08636
 :204…207 °C
 :1.1 g/cm³ (20 °C)
 :100 °C (closed cup)
 :Température ambiante
 :205-788-1
 :1325
 :4.1,III
 :01-2119489461-32
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175