Sodium dodécyle sulfate (SDS), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
N° de catalogue 2811.1000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:min. 95 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:288.38 g/mol
Index Merck:14,08636
Point de fusion:204…207 °C
Densité:1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:>100 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS06
Numéro CAS:151-21-3
Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Numéro MDL:MFCD00036175