Sulfate de sodium et de décyle, Supelco®
N° de catalogue 71443-10G
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g
- Seq:3236
Spécifications
À propos de cet article
:
:260.33 g/mol
Point de fusion:191.85 °C
Densité:1.207 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-568-5
Numéro CAS:142-87-0
Formule:C₁₀H₂₁NaO₄S
Numéro MDL:MFCD00041881