Méthanol
Inflammable
Toxique
Santé
   Options durables disponibles
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Méthanol
Fournisseur:  Roth Carl
   Options durables disponibles
Marketsource
Certificats
Méthanol
6 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numéro CAS:67-56-1
  • Formule:CH₃OH
  • Numéro MDL:MFCD00004595
  • Poids moléculaire:32.04 g/mol
  • Index Merck:13,05984
  • Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–98 °C
  • Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • ROTH8388.1
  • ROTH8388.2
  • ROTH8388.5
  • ROTH8388.6
  • ROTH8388.3
  • ROTH8388.4
  • Environmentally Preferable:
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 23.40
    SFr. 23.40
    1 * 1 L
       SFr. 23.40
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.1
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 47.40
    SFr. 47.40
    1 * 2,5 L
       SFr. 47.40
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.2
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 31.80
    SFr. 31.80
    1 * 2,5 L
       SFr. 31.80
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.5
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • 5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - SFr. 67.10
    SFr. 67.10
    1 * 5 L
       SFr. 67.10
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.6
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • 10 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 107.40
    SFr. 107.40
    1 * 10 L
       SFr. 107.40
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.3
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • 25 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 178.80
    SFr. 178.80
    1 * 25 L
       SFr. 178.80
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH8388.4
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource