Méthanol ≥99.8%
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%
N° de catalogue 20834.291
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 67-56-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Numéro CAS:67-56-1
- Formule:CH₃OH
- Numéro MDL:MFCD00004595
- Poids moléculaire:32.04 g/mol
- Index Merck:13,05984
- Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–98 °C
- Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- REACH:01-2119433307-44
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0003 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.05 %
- Absorbance (220 nm):Max. 0.4
- Absorbance (240 nm):Max. 0.15
- Absorbance (260 nm):Max. 0.02
- Transmittance (220 nm):Min. 45 %
- Transmittance (240 nm):Min. 75 %
- Transmittance (260 nm):Min. 96 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Cat. No.:20834.291
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health