ContactUsLinkComponent
Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS pour réactif de Karl Fischer, J.T.Baker®
Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS pour réactif de Karl Fischer, J.T.Baker®
  9049-02
 :  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
 :  
undefined
Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS pour réactif de Karl Fischer, J.T.Baker®
  9049-02
 :  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements:
    = 99.8 %
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water):
    ≥99.8 %
  • ACS - Substances Darkened by H₂SO₄:
    Passes Test
  • ACS - Substances Reducing Permanganate:
    Passes Test
  • ACS - Solubility in H₂O:
    Passes Test
  • ACS - Color (APHA):
    ≤10
  • ACS - Water (H₂O):
    ≤0.007 %
  • ACS - Residue after Evaporation:
    ≤0.001 %
  • Carbonyl Compounds - Acetaldehyde:
    ≤0.001 %
  • Carbonyl Compounds - Acetone:
    ≤0.001 %
  • Carbonyl Compounds - Formaldehyde:
    ≤0.001 %
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.3
  • Titrable Base (µeq/g):
    ≤0.2
 :
 :32.04 g/mol
 :13,05984
 :64.6 °C (1013 hPa)
 :–98 °C
 :0.7918 g/cm³ (20 °C)
 :11 °C (closed cup)
 :Température ambiante
 :200-659-6
 :1230
 :3,II
 :01-2119433307-44
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :67-56-1
 :CH₃OH
 :MFCD00004595