Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue 8046.2500
Inflammable
Toxique
Santé
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Avantor
Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N° de catalogue 8046.2500
Fournisseur:  Avantor
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-56-1
Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Méthanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  67-56-1
Prix
SFr. 167.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numéro CAS:67-56-1
  • Formule:CH₃OH
  • Numéro MDL:MFCD00004595
  • Poids moléculaire:32.04 g/mol
  • Index Merck:13,05984
  • Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–98 °C
  • Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (by GC) (corrected for water):
    min. 99,8 %
  • Appearance:
    clear
  • Carbonyl Compounds (max. 0.001% each of Acetone, Formaldehyde and Acetaldehyde):
    passes test
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Residue after Evaporation (in ppm):
    max. 5
  • Solubility in Water:
    passes test
  • Substances Darkened by H2SO4:
    passes test
  • Substances Reducing KMnO4:
    passes test
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0003
  • Titrable Base (meq/g):
    max. 0,0002
  • Water (H2O):
    max. 0,10 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water)::
    -
  • at 205 nm:
    max. 1,00
  • at 210 nm:
    max. 0,80
  • at 220 nm:
    max. 0,40
  • at 230 nm:
    max. 0,20
  • at 240 nm :
    max. 0,10
  • at 260 nm:
    max. 0,04
  • at 280-400 nm:
    max. 0,01
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    8046.2500
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Spécifications