Ether diéthylique ≥99.5% stabilisé, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Catalog # 83659.320
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- undefined:Max. 5 ppm
- Pesticide analysis (Lindane/ECD):Max. 5 ng/l
Specification Test Results
About this item
:
:74.12 g/mol
Merck Index:12,03852
Boiling Pt:35 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–123 °C
Density:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–40 °C
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:3,I
:Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
:stabilisé avec ethanol < 1%
EINECS:200-467-2
UN:1155
REACH:01-2119535785-29
:GHS02
:GHS07
CAS Number:60-29-7
Formula:(CH₃CH₂)₂O
MDL Number:MFCD00011646