ContactUsLinkComponent
Chloroforme ≥99.9% stabilisé, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Irritante
Salute
Chloroforme ≥99.9% stabilisé, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Codice catalogo 650471-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Irritante
Salute
Chloroforme ≥99.9% stabilisé, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Codice catalogo 650471-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en verre transparent, col étroit
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Identity (IR):
    complying
  • Purity excluding stabilizer (GC):
    Min. 99.90 %
  • Ethanol (GC):
    0.5 - 1.0 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0001 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.02 %
  • Absorbance at 400 nm:
    Max. 0.005
  • Absorbance at 275 nm:
    Max. 0.005
  • Absorbance at 250 nm:
    Max. 0.30
  • Absorbance at 245 nm:
    Max. 1.00
  • GC (as heptachlor epoxide):
    Max. 10 ng/l
  • Fluorescence (chinin) at 365 nm:
    Max. 0.5 ppb
  • Contains:
    0.5-1.0% ethanol as stabilizer
  • Vapor Density:
    4.1 (vs air)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :119.38 g/mol
IndexMerck:13,02160
Punto di ebollizione:60-62 °C (1,013 hPa)
Punto di ebollizione:60…62 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione:-63 °C
Punto di fusione:–63 °C
Densità:1,48 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:200-663-8
UN:1888
ADR:6.1,III
 :stabilisé avec ethanol 0,5-1,0%
REACH:05-2114614906-45
 :GHS07
 :GHS08
Numero CAS:67-66-3
Formula:CHCl₃
Numero MDL:MFCD00000826