ContactUsLinkComponent
Chloroforme ≥99.0% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Health
Toxic
Chloroforme ≥99.0% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Catalog # 22715.293
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Health
Toxic
Chloroforme ≥99.0% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Catalog # 22715.293
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Purity (GC):
    min. 99,0%
  • Acidity:
    max. 0,0002 meq/g
  • Alkalinity:
    max. 0,0002 meq/g
  • Evaporation residue:
    max. 0,0002%
  • Water:
    max. 0,01%
  • Color:
    max. 10 Hz
  • Fluorescence (as quinine at 254 nm):
    max. 1,0 ppb
  • Fluorescence (as quinine at 365 nm):
    max. 1,0 ppb
  • Transmission:
    Min. 98 %
  • at 245 nm:
    min. 15%
  • at 250 nm:
    min. 50%
  • at 255 nm:
    min. 60%
  • at 260 nm:
    min. 85%
  • from 270 nm:
    min. 98%
Specification Test Results
About this item
 :
 :119.38 g/mol
Merck Index:13,02160
Boiling Pt:61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–63 °C
Density:1,4832 g/cm³ (20 °C)
ADR:6.1,III
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
 :stabilisé avec ethanol ∼ 1%
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-663-8
UN:1888
REACH:01-2119486657-20
 :GHS08
 :GHS06
CAS Number:67-66-3
Formula:CHCl₃
MDL Number:MFCD00000826