Chloroforme, anydre (max. 0,01% H₂O) 99.0-99.6% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Catalog # 22710.321
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Assay:99.0 - 99.6 %
- Density (20/4):1.473 - 1.489
- Ethanol:0.1 - 1.0 %
- Evaporation residue:Max. 50 ppm
- Water:Max. 100 ppm
Specification Test Results
About this item
:
:119.38 g/mol
Merck Index:13,02160
Boiling Pt:61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–63 °C
Density:1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-663-8
UN:1888
ADR:6.1,III
:stabilisé avec ethanol 0,6 %
REACH:01-2119486657-20
:GHS08
:GHS06
CAS Number:67-66-3
Formula:CHCl₃
MDL Number:MFCD00000826