Chloroforme 99-99.4% (par GC) stabilisé, Conforme aux spécifications analytiques DAB9, BP, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:67-66-3
:
Formule:CHCl₃
Numéro MDL:MFCD00000826
:119.38 g/mol
Index Merck:13,02160
Point d'ébullition:60…62 °C (1,013 hPa)
Point de fusion:–63 °C
Densité:1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
UN:1888
ADR:6.1,III
:stabilisé avec ethanol
EINECS:200-663-8
REACH:05-2114614906-45
:GHS07
:GHS08
Résultats des tests de spécification
- Appearance of the substance:complying
- Assay (GC):99 - 99.4 %
- Boiling range:60 - 62 °C
- Density (D 20/20):1.479 - 1.484
- Non-volatile matter:Max. 0.001 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.05 %
- Acid. or alk. react. impurities:complying
- Reaction against H₂SO₄:complying
- Chloride (Cl):Max. 0.0001 %
- Free chlorine:complying
- Foreign chlorine compounds:complying
- Aldehydes:complying
- Ethanol (GC):0.6 - 1.0 Gew.%
- Related substances (GC):complying