Dichlorométhane, Supelco®
Santé
Irritant
Fournisseur:   Merck
Dichlorométhane, Supelco®
Fournisseur:  Merck
Certificats
Dichlorométhane, Supelco®
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:12,06140
  • Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 86.10
    SFr. 86.10
    1 * 100 mL
       SFr. 86.10
  • Glass bottle
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 173.00
    SFr. 173.00
    1 * 500 mL
       SFr. 173.00