ContactUsLinkComponent
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC) stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, pour l'analyse des dioxines, furanes et PCB, Riedel-de Haën™
Health
Irritant
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC) stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, pour l'analyse des dioxines, furanes et PCB, Riedel-de Haën™
Certificates
undefined
Health
Irritant
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC) stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, pour l'analyse des dioxines, furanes et PCB, Riedel-de Haën™
Specification Test Results
  • Refractive Index:
    n20/D 1.424 (lit.)
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.02 %
  • Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs:
    complying
  • Vapor Pressure:
    24.45 psi ( 55 °C)
  • Autoignition Temperature:
    1223 °F
  • Contains:
    ~25 mg/L amylene as stabilizer
Specification Test Results
Related Information
Frequently Bought Together