ContactUsLinkComponent
1-Chlorobutane ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
  83631.320
 :  
undefined
1-Chlorobutane ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
  83631.320
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :109-69-3
 :
 :CH₃(CH₂)₃Cl
 :MFCD00001009
 :92.57 g/mol
 :13,01559
 :78,4 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0,8862 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :203-696-6
 :1127
 :3,II
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
 :–17 °C
 :GHS02