Acide citrique, anhydre pour la biologie moléculaire
N° de catalogue ACRO329860010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- Titration with NaOH:≥99 %
- Dnase,Rnase,Protease activity:none detected
- Carboniz. sub. by hot H2SO4:(as per ACS) passes test
- Chloride (Cl):≤10 ppm
- Oxalate (C2O4):≤500 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:192.13 g/mol
Index Merck:13,02350
Point d'ébullition:310 °C (1013 hPa)
Point de fusion:153 °C
Densité:1,665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:100 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:201-069-1
REACH:01-2119457026-42-0000
:GHS07
Numéro CAS:77-92-9
Formule:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Numéro MDL:MFCD00011669