Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ammonium acétate

Ammonium acétate

Irritant
Fournisseur:   EUROCLONE
Ammonium acétate
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Ammonium acétate

3 variantes

Product Details & Documents
Synonymes:  Acetic acid ammonium salt
  • Numéro CAS:631-61-8
  • Formule:H₃CCOONH₄
  • Numéro MDL:MFCD00013066
  • Poids moléculaire:77.08 g/mol
  • Index Merck:13,00495
  • Point de fusion:114 °C
  • Densité:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:136 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:211-162-9
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT

  • Flacon verre pour solides
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 164.00
    SFr. 164.00
    1 * 250 g
       SFr. 164.00

  • Flacon verre pour solides
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.