Acide pentadécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.00661.0010
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:10 g
- Seq:3236
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:51 - 53 °C
- Molar Mass:242.4 g/mol
- Boiling Point:257 °C (133 hPa)
- Flash Point:110 °C
- Hill Formula:C15H30O2
- Chemical Formula:CH3(CH2)13COOH
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:242.4 g/mol
Siedepunkt:339 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:51…53 °C
Dichte:0.8496 g/cm³ (70 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:213-693-1
CAS-Nummer:1002-84-2
Formel:C₁₅H₃₀O₂
MDL-Nummer:MFCD00002745