Acide pentadécanoïque
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue MAYA1012
Fournisseur: MATREYA
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
- Numéro CAS:1002-84-2
- Formule:C₁₅H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002745
- Poids moléculaire:242.4 g/mol
- Point d'ébullition:339 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:51…53 °C
- Densité:0,8496 g/cm³ (70 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:213-693-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g