ContactUsLinkComponent
Acide stéarique
Acide stéarique
N° de catalogue EHERC15710120
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
undefined
Acide stéarique
N° de catalogue EHERC15710120
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    0,25 g
  • Seq:
    3029
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :284.48 g/mol
Index Merck:13,08882
Point d'ébullition:361 °C (1013 hPa)
Point de fusion:67 °C
Densité:0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:196 °C (closed cup)
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:200-313-4
Numéro CAS:57-11-4
Formule:C₁₈H₃₆O₂
Numéro MDL:MFCD00002752