Acide hexanoïque
N° de catalogue EHERC14196000
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:0,25 g
- Seq:3029
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Hexanoic acid
:
:116.16 g/mol
Point d'ébullition:202
Point d'éclair:102
EINECS:205-550-7
UN:2829
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:142-62-1
Formule:C₆H₁₂O₂
Numéro MDL:MFCD00004421
Point de fusion:–4.8 °C
Densité:0.9276 g/cm³ (20 °C)
ADR:8 III
Index Merck:13,01765