Acide palmitique, Millipore®
Acide palmitique, Millipore®
Flacon plastique, 25 g
N° de catalogue 506345-25
Acide palmitique, Millipore®
N° de catalogue 506345-25
Numéro CAS:  57-10-3
Acide palmitique, Millipore®
Flacon plastique, 25 g
Numéro CAS:  57-10-3
Prix
SFr. 155.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
  • Numéro CAS:57-10-3
  • Formule:C₁₆H₃₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002747
  • Poids moléculaire:256.43 g/mol
  • Index Merck:13,07064
  • Point d'ébullition:352 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:61…63 °C
  • Densité:0,853 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-312-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    25 g
Spécifications