Acide acétique ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:64-19-7
:
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152
:60.05 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8 (3),II
:GHS02
:GHS05
Informations associées
Frequently Bought Together