Acide acétique cristallisable 100%, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Catalog # 1.01830.2500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:17 °C
- Molar Mass:60.05 g/mol
- Boiling Point:116 - 118 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:15.4 hPa (20 °C)
- Flash Point:39 °C
- Refractive Index:1.37 (20 °C)
- Explosion Limit:4 - 19.9 %(V)
- Density:1.05 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:485 °C
- Viscosity kinematic:1.17 mm2/s (20 °C)
- Evaporation number:24
Specification Test Results
About this item
:
:60.05 g/mol
Boiling Pt:118 °C (1013 hPa)
Melting Pt:17 °C
Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8 (3),II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
REACH:01-2119475328-30
:GHS02
:GHS05
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152