Acide arachidique
Flacon verre pour solides, 500 mg
N° de catalogue MAYA1030
Fournisseur: MATREYA
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
- Numéro CAS:506-30-9
- Formule:C₂₀H₄₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002755
- Poids moléculaire:312.54 g/mol
- Index Merck:12,00802
- Point d'ébullition:328 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:75,5 °C
- Densité:0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:208-031-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 mg