Acide laurique
Acide laurique
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue MAYA1008
Irritant
Fournisseur:   MATREYA
Acide laurique
N° de catalogue MAYA1008
Fournisseur:  MATREYA
Numéro CAS:  143-07-7
Acide laurique
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  143-07-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dodecanoic acid, Dodecylic acid
  • Numéro CAS:143-07-7
  • Formule:C₁₂H₂₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002736
  • Poids moléculaire:200.32 g/mol
  • Index Merck:13,05400
  • Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:42…45 °C
  • Densité:0,875 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>150 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-582-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g