Acétone ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Référence 650501-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Refractive Index:n20/D 1.359 (lit.)
- Purity (GC):Min. 99.90 %
- GC (as heptachlor epoxide):Max. 10 ng/l
- Water (Karl Fischer):Max. 0.5 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0003 %
- IR spectrum:complying
- Absorbance at 400 nm:Max. 0.005
- Absorbance at 375 nm:Max. 0.005
- Absorbance at 350 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 340 nm:Max. 0.06
- Absorbance at 330 nm:Max. 1.0
- Fluorescence (chinin) at 365 nm:Max. 1.0 ppb
- Explosion Limit:13.2 %
- Vapor Pressure:184 mmHg ( 20 °C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:58.08 g/mol
Index Merck:13,00067
Point d'ébullition:55…57 °C (1,013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-662-2
UN:1090
ADR:3,II
REACH:01-2119471330-49
:GHS07
:GHS02
Numéro CAS:67-64-1
Formule:CH₃COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008765