ContactUsLinkComponent
Mini refroidisseur PCR, avec couvercle transparent
Mini refroidisseur PCR, avec couvercle transparent
Référence 211-3269
Fournisseur:  Brand
undefined
Mini refroidisseur PCR, avec couvercle transparent
Référence 211-3269
Fournisseur:  Brand
Spécifications
  • Pour:
    Tubes PCR 0,2 ml individuels, 8 barrettes, 12 barrettes et plaques PCR 96 puits
  • Cdt:
    2
Spécifications
À propos de cet article
PP.
  • Le mini refroidisseur PCR permet de conserver les échantillons à 4 °C pendant environ 3 heures
  • Le gel d'isolation passe du violet au rose à 7 °C
  • Convient pour récipient simples de 0,2 ml, et plaques PCR 8 barrettes, 12 barrettes et 96 puits
Pour la protection des échantillons avant réchauffement.