Acétone 99.5% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
:67-64-1
:
:CH₃COCH₃
:MFCD00008765
:58.08 g/mol
:13,00067
:56 °C (760 mmHg)
:–95 °C
:0,79 g/cm³
:–20 °C
:Température ambiante
:200-662-2
:1090
:3,II
:01-2119471330-49
:GHS07
:GHS02
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.2 % (Coulometric)
- GC:≥99.4 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity:≤0.0003 meq/g
- Chloride (Cl):≤2 ppm
- Copper (Cu):≤10 ppb
- Iron (Fe):≤50 ppb
- Methanol:≤0.05 % (GC)
Frequently Bought Together