Acide phénylmétaborique
Acide phénylmétaborique
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   COMBI-BLOCKS
Acide phénylmétaborique
Fournisseur:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificats
Acide phénylmétaborique
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
  • Numéro CAS:98-80-6
  • Formule:C₆H₇BO₂
  • Numéro MDL:MFCD00002103
  • Poids moléculaire:121.93 g/mol
  • Index Merck:13,01068
  • Point de fusion:217…220 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-701-9
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource