Sodium hydroxyde 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Référence REGES20255
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:5 L
- Seq:5190
Spécifications
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:∼105 °C (1013 hPa)
Densité:1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS07
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548