Sodium hydroxyde 0.01 mol/l en solution aqueuse concentrée, Supelco®
Référence 1.09961.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.01 g/cm3 (20 °C)
- pH:13 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:∼105 °C (1013 hPa)
Densité:1,327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
ADR:8,
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS07
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548