Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Catalog # HONCLC441-2.5
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, GL45
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Specifications
About this item
:75-05-8
Boiling Pt:82 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:–46 °C
Density:0,7767 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:8 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02