6,7-Dihydroxyflavone
Glass bottle for solids, 10 mg
N° de catalogue ROTH8066.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
6,7-Dihydroxyflavone
N° de catalogue ROTH8066.1
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 38183-04-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 6,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone
- Numéro CAS:38183-04-9
- Formule:C₁₅H₁₀O₄
- Poids moléculaire:254.24 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 mg