Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Catalog # EHERC13406000
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:0,1 g
- Seq:3020
Specifications
About this item
:
:808.86 g/mol
Merck Index:13,03970
Melting Pt:290 °C
EINECS:219-091-5
:GHS08
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:2353-45-9
Formula:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
MDL Number:MFCD00013053