2-Hydroxycarbazole
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLE45893442-5G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
2-Hydroxycarbazole
N° de catalogue MOLE45893442-5G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 86-79-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Carbazol-2-ol
- Numéro CAS:86-79-3
- Formule:C₁₂H₉NO
- Numéro MDL:MFCD00004962
- Poids moléculaire:183.21 g/mol
- EINECS:201-699-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g