ContactUsLinkComponent
Flammable
Irritant
Acétonitrile ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Catalog # 83657.320
Supplier:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Acétonitrile ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Catalog # 83657.320
Supplier:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifications
Specification Test Results
  • undefined:
    Max. 5 ppm
  • Pesticide analysis (Lindane/ECD):
    Max. 5 ng/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :41.05 g/mol
Merck Index:13,00071
Boiling Pt:81,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–45,7 °C
Density:0,782 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
REACH:01-2119471307-38
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:75-05-8
Formula:H₃CCN
MDL Number:MFCD00001878