Hydrocortisone
1 KIT
N° de catalogue ALPD1850
Fournisseur: Alpha Diagnostics International
Hydrocortisone
N° de catalogue ALPD1850
Fournisseur: Alpha Diagnostics International
Numéro CAS: 50-23-7
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:50-23-7
- Formule:C₂₁H₃₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00011654
- Poids moléculaire:362.47 g/mol
- Point d'ébullition:567 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:202…204 °C
- Densité:1,4 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-020-1
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT