ContactUsLinkComponent
Acétonitrile 99.9% ACS, Qualité Gradient, conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour HPLC
Irritant
Inflammable
Acétonitrile 99.9% ACS, Qualité Gradient, conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour HPLC
N° de catalogue ACRO325730010
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Inflammable
Acétonitrile 99.9% ACS, Qualité Gradient, conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. pour HPLC
N° de catalogue ACRO325730010
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Refractive index:
    1.3430 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.01 %
  • Density:
    (20/20°C) 0.780 to 0.783
  • Additional info:
    filtered through 0.2 µ membrane filter
  • GC:
    ≥99.85 %
  • UV:
    at 190 nm A: ≤1.00
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity:
    ≤0.0008 meq/g
  • Alkalinity:
    ≤0.6 µeq/g
  • Gradient analysis:
    :
  • Absorbance largest eluted peak:
    ≤0.01 A.U.
  • LC Suitab. Absorbance:
    passes test
  • LC Suitab. Gradient elution:
    passes test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :41.05 g/mol
Index Merck:13,00071
Point d'ébullition:81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion:–46 °C
Densité:0.781 g/cm³
Point d'éclair:2 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
 :GHS07
 :GHS02
Numéro CAS:75-05-8
Formule:H₃CCN
Numéro MDL:MFCD00001878