Gel de silice agent dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
N° de catalogue 1.03805.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Metal can
- Cdt:10
- Seq:0010
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:1 g/l
- Melting Point:1000 °C
- Water Absorption:250 g/kg (20 °C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:60.08 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:63231-67-4
:7631-86-9
Formule:SiO₂
Numéro MDL:MFCD00011232