Gel de silice sachet: 7 x 9 cm dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Catalog # 1.03804.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Metal can with PE liner
- Cdt:50
- Seq:0050
Specifications
Specification Test Results
- Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity):≥ 20 %
- Loss on drying (140°C, 3 h):≤ 10 %
- Water Absorption:250 g/kg (20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
:60.08 g/mol
Melting Pt:> 1000 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:63231-67-4
:7631-86-9
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232