ContactUsLinkComponent
Calcium chlorure dihydraté ≥99% (par analyse complexométrique), solide blanc, Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
Irritant
Calcium chlorure dihydraté ≥99% (par analyse complexométrique), solide blanc, Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
Référence 208291-250
Numéro CAS:  
Irritant
Calcium chlorure dihydraté ≥99% (par analyse complexométrique), solide blanc, Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
Référence 208291-250
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g
  • Seq:
    3545
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :147.01 g/mol
Index Merck:13,01660
Point d'ébullition:1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion:176 °C
Densité:1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-140-8
 :GHS07
Numéro CAS:10035-04-8
Formule:CaCl₂·2H₂O
Numéro MDL:MFCD00149613