di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Catalog # 33617.265
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 99 %
- Colouration (0,1 mol/l; water):Max. 10 APHA
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Transmittance (230 nm):Min. 90 %
- Transmittance (260 nm):Min. 95 %
- Transmittance (280 nm):Min. 97 %
- Transmittance (320 nm):Min. 99 %
Specification Test Results
About this item
:
:358.14 g/mol
Merck Index:13,08733
Melting Pt:35 °C
Density:1.52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-448-7
CAS Number:10039-32-4
Formula:Na₂HPO₄·12H₂O
MDL Number:MFCD00149181