Acide citrique monohydraté
N° de catalogue PROOMM0575.00
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 mg
- Seq:2725
Spécifications
À propos de cet article
:
:210.14 g/mol
Index Merck:13,02350
Point de fusion:135…152 °C
Densité:1.552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:173.9 °C (closed cup)
EINECS:201-069-1
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:5949-29-1
Formule:C₆H₈O₇.H₂O
Numéro MDL:MFCD00149972